Learn More
7-Cloroquinolina, TRC
Código de producto. 30136455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136455 1 g 1 g
30011855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3813401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-61-3
Fórmula molecular C9 H6 Cl N
Peso molecular (g/mol) 163.6
Nombre IUPAC 7-cloroquinolina
SMILES Clc1ccc2cccnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloroquinoline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-3-7-2-1-5-11-9(7)6-8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0189