Learn More
7-Cloroquinolina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15555916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555916 5 g 5 g
15545916 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456010050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 612-61-3
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.61
Clave InChI QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899
PubChem CID 521963
Nombre IUPAC 7-cloroquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloroquinoline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Chloroquinoline, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.