Learn More
7-cloroquinaldina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloroquinaldine |
| CAS | 4965-33-7 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 7-Chloro-2-methylquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO3/c16-10-7-5-9(6-8-10)15-13(17)11-3-1-2-4-12(11)14(15)18/h1-4,9-10,16H,5-8H2 |
| SMILES | OC1CCC(CC1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxiciclohexil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.274 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.105 |