Learn More
7-Cloropirazolo[1,5-a]pirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344123 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11344123 5 g Frasco de vidrio 5 g
11314123 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344123 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438490050
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 58347-49-2 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58347-49-2
Fórmula molecular C6H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD04035684
Clave InChI YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-chloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro, 7-chloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, zlchem 1087, 7-chloropyrazolo 1?5-a pyrimidine, 7-chloranylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine
PubChem CID 12281647
Nombre IUPAC 7-cloropirazolo[1,5-a]pirimidina
SMILES C1=C2N=CC=C(N2N=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Notas del porcentaje del ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.