Learn More
7-clorometiloxi-carboniloxi-6-(5-cloropiridin-2-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloromethyloxy-carbonyloxy-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-d |
| CAS | 508169-18-4 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Cl2 N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl2N4O4/c14-6-22-13(21)23-12-10-9(16-3-4-17-10)11(20)19(12)8-2-1-7(15)5-18-8/h1-5,12H,6H2 |
| SMILES | ClCOC(=O)OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3 |
| Nombre IUPAC | carbonato de clorometilo [6-(5-cloropiridin-2-il)-5-oxo-7H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 355.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.9923 |