Learn More
7-Clorometil Drospirenona, TRC
Código de producto. 30136693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136693 5 mg 5 miligramos
30134355 100 mg 100 miligramos
17987994 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3669805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932388-90-4
Fórmula molecular C24 H31 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 402.95
Sinónimo (7β,15α,16α,17α)-7-(Chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3'-Chloro-3',6-secodrospirenone, Drospirenone Imp. G (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α,17α)-
Nombre IUPAC (1'R,2'S,3'S,5S,7'S,10'S,11'R,18'S)-18'-(clorometil)-7',11'-dimetilspiro[oxolano-5,6'-pentaciclo[8.8.0.02,7.03,5.011,16]octadec-15-ene]-2,14'-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@@]46CCC(=O)O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloromethyl Drospirenone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1962