Learn More
Ácido 7-cloroquinurénico, TRC
Código de producto. 30350347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30350347 25 mg
1 options
Código de producto. 30350347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36695825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Fórmula molecular C10H6ClNO3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
Nombre IUPAC Ácido 7-cloro-4-hidroxiquinolin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 223.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0036