Learn More
7-Chlorokynurenic acid sodium salt, MedChemExpress
Descripción
7-Chlorokynurenic acid sodium salt (7-CKA sodium salt) is a potent and selective antagonist of the glycine B coagonist site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (IC50=0.56 μM). 7-Chlorokynurenic acid sodium salt is also a potent inhibitor of the reuptake of glutamate into synaptic vesicles with a Ki of 0.59 μM. 7-Chlorokynurenic acid sodium salt has potent antinociceptive actions after neuraxial delivery.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1263094-00-3 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H5ClNNaO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | 7-CKA sodium salt |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (203.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 33.67 mg/mL (137.10 mM) |
| Mostrar más |