Learn More
7-Chlorokynurenic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16494456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494456 100 mg 100 miligramos
16449726 50 mg 50 miligramos
16433178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100811
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress 7-Chlorokynurenic acid (7-CKA) is a potent and selective antagonist of the glycine B coagonist site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (IC50=0.56 μM). 7-Chlorokynurenic acid is also a potent inhibitor of the reuptake of glutamate into synaptic vesicles with a Ki of 0.59 μM. 7-Chlorokynurenic acid has potent antinociceptive actions after neuraxial delivery.
7-Chlorokynurenic acid (7-CKA) is a potent and selective antagonist of the glycine B coagonist site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (IC50=0.56 μM). 7-Chlorokynurenic acid is also a potent inhibitor of the reuptake of glutamate into synaptic vesicles with a Ki of 0.59 μM. 7-Chlorokynurenic acid has potent antinociceptive actions after neuraxial delivery.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H6ClNO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7-CKA
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (74.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC2=CC(Cl)=CC=C2C(O)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 223.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.61
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration