Learn More
7-Chlorokynurenic acid, 98+%, Thermo Scientific™
NMDA receptor antagonist at the glycine site
89.60€ - 328.00€
| CAS | 18000-24-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C10H6ClNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 223.61 |
| Número MDL | MFCD00069227 |
| Clave InChI | UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka |
| PubChem CID | 1884 |
| ChEBI | CHEBI:63965 |
| Nombre IUPAC | 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15403969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61359.MA |
10mg |
89.60€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15413969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61359.MF |
50mg |
328.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 18000-24-3 | |
| 223.61 | |
| UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N | |
| 1884 | |
| 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| C10H6ClNO3 | |
| MFCD00069227 | |
| 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka | |
| CHEBI:63965 | |
| OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1 |
Especificaciones
| 7-Chlorokynurenic acid | |
| C10H6ClNO3 | |
| 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka | |
| UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N | |
| 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid | |
| 1884 | |
| 223.62 |
| 18000-24-3 | |
| MFCD00069227 | |
| Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide | |
| OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1 | |
| 223.61 | |
| CHEBI:63965 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 241-913-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold