Learn More
7-Chlorokynurenic acid, 98+%
Código de producto. 15413969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413969 50 mg 50 miligramos
15403969 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61359.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
NMDA receptor antagonist at the glycine site | CAS: 18000-24-3 | C10H6ClNO3 | 223.61 g/mol
NMDA receptor antagonist at the glycine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18000-24-3
Fórmula molecular C10H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 223.61
Número MDL MFCD00069227
Clave InChI UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
PubChem CID 1884
ChEBI CHEBI:63965
Nombre IUPAC 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chlorokynurenic acid
Color Blanco a amarillo
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.62
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Powder