Learn More
R&D Systems™ 7-Chlorokynurenic acid
Descripción
7-Chlorokynurenic acid is an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.
Sodium Salt also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chlorokynurenic acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.62 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 223.61 |