Learn More
7-Cloroisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451908 5 g 5 g
15441908 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55594.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7477-63-6 | C8H4ClNO2 | 181.575 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7477-63-6
Fórmula molecular C8H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.575
Número MDL MFCD00022796
Clave InChI MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344135
Nombre IUPAC 7-cloro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloroisatin
Punto de fusión 187°C to 191°C
Color Naranja
Cantidad 5 g
Sinónimo 7-chloroisatin, 7-chloroindoline-2,3-dione, 7-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-chloro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-chloro, 1h-indole-2,3-dione,7-chloro, 7-chloro-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 7-chlorisatin, 7-chloro isatin, pubchem15537
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido