Learn More
7-Cloroindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318586 250 mg 250 miligramos
11308586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17637.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53924-05-3 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53924-05-3
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD01321301
Clave InChI WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
PubChem CID 104644
Nombre IUPAC 7-cloro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloroindole
Punto de fusión 57°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 114743
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 98%