Learn More
7-Chloroindole, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10752054 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10752054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391340010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloroindole
CAS 53924-05-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 86°C to 88°C (5.0mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6ClN
Número MDL MFCD01321301
Cantidad 1g
Sinónimo 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
Clave InChI WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
Nombre IUPAC 7-chloro-1H-indole
Peso molecular (g/mol) 151.6
PubChem CID 104644
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 98%