Learn More
Hidrato de ácido 7-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468995 250 mg 250 miligramos
15458995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35256.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1020038-42-9 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020038-42-9
Fórmula molecular C8H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.59
Número MDL MFCD09991784
Clave InChI BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 28875810
Nombre IUPAC ácido 7-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión ∼231°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%