Learn More
7-Clorobenzo[b]tiofeno-3-metanol, TRC
Código de producto. 30132885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132885 100 mg 100 miligramos
30135203 250 mg 250 miligramos
30003949 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC292850100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142181-53-1
Fórmula molecular C9 H7 Cl O S
Peso molecular (g/mol) 198.6693
Sinónimo Benzo[b]thiophene-3-methanol, 7-chloro-, FI 7011, (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol, Sertaconazole Imp. C, (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Nombre IUPAC (7-cloro-1-benzotiofeno-3-il)metanol
SMILES OCc1csc2c(Cl)cccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-3,5,11H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9906