Learn More
7-Cloro-L-Triptófano, TRC
Código de producto. 30354969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354969 25 mg -
30351539 2.5 mg 2.50 miligramo
30349103 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38615825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73945-46-7
Fórmula molecular C11H11N2O2Cl
Peso molecular (g/mol) 238.67
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(7-cloro-1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2c(Cl)cccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-L-Tryptophan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0509