Learn More
7-Cloro-imidazo[1,2-C]pirimidina-5-ol, TRC
Código de producto. 30361010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361010 50 mg -
30352234 100 mg 100 miligramos
30360417 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38465850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56817-09-5
Fórmula molecular C6H4N3OCl
Peso molecular (g/mol) 169.56
Sinónimo Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one, 7-chloro- (9CI, ACI), 7-Chloroimidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one (ACI), 7-Chloro-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-ol
Nombre IUPAC 7-cloro-6H-imidazo[1,2-c]pirimidina-5-una
SMILES ClC1=Cc2nccn2C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-imidazo[1,2-C]pyrimidin-5-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClN3O/c7-4-3-5-8-1-2-10(5)6(11)9-4/h1-3H,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0043