Learn More
7-cloro-8-quinolinol, TRC
Código de producto. 30009711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009711 500 mg 500 miligramos
30007335 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379870500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-86-8
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 179.6
Sinónimo 7-Chloro-8-hydroxyquinoline, 7-Chloro-8-quinolinol, NSC 673451
Nombre IUPAC 7-cloroquinolina-8-ol
SMILES Oc1c(Cl)ccc2cccnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-8-quinolinol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0138
Porcentaje de pureza >95%