Learn More
7-Cloro-8-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 78941-93-2 |
| Fórmula molecular | C10H8ClN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 7-Chloro-8-methyl-quinoline |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccc2cccnc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 177.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0345 |