Learn More
Sal de potasio del éster etílico del ácido 7-cloro-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt |
| CAS | 126357-59-3 |
| Fórmula molecular | C12H8ClFKNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClFNO3.K/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-8(13)9(14)3-6(10)11(7)16;/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN([K])c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | (7-cloro-3-etoxicarbonil-6-fluoro-4-oxoquinolin-1-il)potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 307.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.9814 |