Learn More
7-Cloro-6-fluoro-1-(2,4-difluorofenilo)-1,4-dihidro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30355009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355009 10 g -
30360580 1 g 1 g
30352728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36635010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100491-29-0
Fórmula molecular C17H10ClF3N2O3
Peso molecular (g/mol) 382.72
Sinónimo 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-7-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Nombre IUPAC Etil 7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2F)c3nc(Cl)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-6-fluoro-1-(2,4-difluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H10ClF3N2O3/c1-2-26-17(25)10-7-23(13-4-3-8(19)5-11(13)20)16-9(14(10)24)6-12(21)15(18)22-16/h3-7H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0332