Learn More
7-cloro-5-fenil-1,5-dihidro-3H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona (norclobazam), Mikromol™
Código de producto. 30457929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457929 4 x 25 mg -
17932986 100 mg 100 miligramos
17942986 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457929 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0910.0100254AMP
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-5-fenil-1,5-dihidro-3H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona (norclobazam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclobazam
CAS 22316-55-8
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylclobazam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-chloro-1-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 7-Chloro-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, Clofazin, Demethylclobazam, Desmethylclobazam, N-Demethylclobazam, N-Desmethylclobazam, Norclobazam, Clobazam Imp. A (EP), Clobazam Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc2NC(=O)CC(=O)N(c3ccccc3)c2c1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 286.71
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0509 g/mol