Learn More
7-cloro-5-fenil-1,5-dihidro-3H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona (norclobazam), Mikromol™
Descripción
7-cloro-5-fenil-1,5-dihidro-3H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona (norclobazam)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylclobazam |
| CAS | 22316-55-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethylclobazam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 8-chloro-1-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 7-Chloro-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, Clofazin, Demethylclobazam, Desmethylclobazam, N-Demethylclobazam, N-Desmethylclobazam, Norclobazam, Clobazam Imp. A (EP), Clobazam Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| SMILES | Clc1ccc2NC(=O)CC(=O)N(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona |
| Mostrar más |