Learn More
7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona 4-óxido (demoxepam), Mikromol™
Descripción
7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona 4-óxido (demoxepam)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demoxepam |
| CAS | 963-39-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Demoxepam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. A (EP), Chlordiazepoxide Imp. A (EP), Oxazepam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide USP Related Compound A, Chlordiazepoxide USP RC A, 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Demoxepam, Chlordiazepoxide Related Compound A, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity A, Chlordiazepoxide Impurity A, Oxazepam Impurity E, Chlordiazepoxide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| SMILES | [O-][N+]1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-4-óxido-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-4-io-2-ona |
| Mostrar más |