Learn More
7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona 4-óxido (demoxepam), Mikromol™
Código de producto. 17934266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934266 100 mg 100 miligramos
17952936 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0028.02
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona 4-óxido (demoxepam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demoxepam
CAS 963-39-3
Nombres de analitos o componentes Demoxepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. A (EP), Chlordiazepoxide Imp. A (EP), Oxazepam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide USP Related Compound A, Chlordiazepoxide USP RC A, 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Demoxepam, Chlordiazepoxide Related Compound A, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity A, Chlordiazepoxide Impurity A, Oxazepam Impurity E, Chlordiazepoxide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)
SMILES [O-][N+]1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
Nombre IUPAC 7-cloro-4-óxido-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-4-io-2-ona
Peso molecular (g/mol) 286.71
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0509 g/mol