Learn More
7-cloro-5-ciclohexil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30049480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049480 100 mg 100 miligramos
30049238 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049480 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0091.06
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-5-ciclohexil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1789-33-9
Nombres de analitos o componentes 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. B (EP), Tetrazepam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5,9H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3CCCCC3)c2c1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-ciclohexil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 276.76
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1029 g/mol