Learn More
7-cloro-5-(ciclohex-1-enil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona (Nortetrazepam), Mikromol
Código de producto. 30463657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30463657 100 mg
30460995 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463657 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0091.03
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-5-(ciclohex-1-enil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona (Nortetrazepam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortetrazepam
CAS 10379-11-0
Nombres de analitos o componentes Nortetrazepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. E (EP), Nortetrazepam, Tetrazepam Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h4,6-8H,1-3,5,9H2,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3=CCCCC3)c2c1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(ciclohexen-1-il)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 274.75
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0873 g/mol