Learn More
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-metilamino-3H-1,4-benzodiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 59467-61-7 |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl F N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClFN3/c1-19-15-9-20-16(11-4-2-3-5-13(11)18)12-8-10(17)6-7-14(12)21-15/h2-8H,9H2,1H3,(H,19,21) |
| SMILES | CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-N-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 301.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0782 |