Learn More
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 17903946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903946 25 mg 25 miligramos
17942256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0070.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desalkylflurazepam
CAS 2886-65-9
Nombres de analitos o componentes N-Desalkylflurazepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Cl F N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Midazolam Imp. F (EP), 1-Des[(diethylamino)ethyl]flurazepam, Flurazepam Monohydrochloride Imp. B (EP), Desalkylflurazepam, Flurazepam Imp. B (EP), Flurazepam USP Related Compound F, Flurazepam USP RC F, 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro- (7CI,8CI), 7-Chloro-1,3-dihydro-5-(2'-fluorophenyl)-2H-1,4-benzodiazapin-2-one, 7-Chloro-5-(2'-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one, CM 7116, Dealkylflurazepam, Descarbethoxyloflazepate, N-1-Desalkylflurazepam, N-Desalkyl-2-oxoquazepam, N-Desalkylflutoprazepam, Norfludiazepam, Norflurazepam, Norflutoprazepam, Ro 5-3367, Sch 17514, Flurazepam Related Compound F, Flurazepam Monohydrochloride Impurity B, Midazolam Impurity F, Flurazepam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10ClFN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
SMILES Fc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 288.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0466 g/mol