Learn More
7-cloro-5-(2-clorofenil)-4,5-dihidro-1H-1,4-benzodiazepina-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30351087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30351087 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30351087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36307850MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
CAS 54699-91-1
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione, Lorazepam Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,13H,(H,18,20)(H,19,21)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)C(=O)NC(c3ccccc3Cl)c2c1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-clorofenil)-4,5-dihidro-1H-1,4-benzodiazepina-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 321.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0119