Learn More
7-cloro-4-(piperazin-1-il)quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline |
| CAS | 837-52-5 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Cl N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14ClN3/c14-10-1-2-11-12(9-10)16-4-3-13(11)17-7-5-15-6-8-17/h1-4,9,15H,5-8H2 |
| SMILES | Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-4-piperazin-1-ilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 247.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0876 |