Learn More
7-Cloro-4-oxo-4H-cromeno-2-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30367499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367499 50 mg
30349736 10 mg
30366370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37562050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114741-22-9
Fórmula molecular C10H5ClO4
Peso molecular (g/mol) 224.6
Nombre IUPAC 7-cloro-4-oxocromeno-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Cl)cc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5ClO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9876