Learn More
7-cloro-4-nitroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-4-nitroquinoline |
| CAS | 1076199-85-3 |
| Fórmula molecular | C9 H5 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-9(7)12(13)14/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-4-nitroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.004 |