Learn More
7-Cloro-4-hidroxiquinolina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30352652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352652 500 mg 500 miligramos
30359917 100 mg -
30360221 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382335500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-47-5
Fórmula molecular C10H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 223.61
Nombre IUPAC 7-cloro-4-oxo-1H-quinolina-3-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)C1=CNc2cc(Cl)ccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0036