Learn More
7-cloro-4-(4-hidroxifenilamino)quinolina, Mikromol™
Código de producto. 30049848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049848 25 mg 25 miligramos
30049209 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049848 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0617.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-4-(4-hidroxifenilamino)quinolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
CAS 81099-86-7
Nombres de analitos o componentes 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-10-1-6-13-14(7-8-17-15(13)9-10)18-11-2-4-12(19)5-3-11/h1-9,19H,(H,17,18)
SMILES Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]fenol
Peso molecular (g/mol) 270.71
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.056 g/mol