Learn More
7-cloro-3H-imidazo[4,5-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 6980-11-6 |
| Fórmula molecular | C6H4ClN3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10) |
| SMILES | ClC1=C(NC=N2)C2=NC=C1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-1H-imidazo[4,5-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.01 |