Learn More
1-Óxido de 7-cloro-3-metil-4H-1,2,4-benzotiadiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1-Oxide |
| CAS | 31365-76-1 |
| Fórmula molecular | C8H7ClN2OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1-oxide (8CI, ACI), 7-Chloro-3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2OS/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)13(12)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-3-metil-2H-1λ ^{4},2,4-benzotiadiazina 1-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 214.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9968 |