Learn More
7-cloro-3-yodo Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30358332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358332 25 mg 25 miligramos
30350346 50 mg 50 miligramos
30357669 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29346025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161618-30-0
Fórmula molecular C18H25ClIN3O
Peso molecular (g/mol) 461.77
Sinónimo 2-((4-((7-Chloro-3-iodoquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloro-3-iodoquinolina-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1I)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-3-iodo Hydroxychloroquine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25ClIN3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(19)11-17(15)21-12-16(18)20/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22)