Learn More
7-cloro-2-metoxi-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 31269-33-7 |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Diazepam EP Impurity F, 7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-benzo[e][1,4]diazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClN2O/c1-20-15-10-18-16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-2-metoxi-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0716 |