Learn More
7-Cloro-1-metil-5-fenil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolina-4-amina, TRC
Código de producto. 17992945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992945 5 mg 5 miligramos
17962175 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3694455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448950-89-8
Fórmula molecular C17 H13 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 308.76
Sinónimo Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Nombre IUPAC 7-cloro-1-metil-5-fenil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolina-4-amina
SMILES Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0829
Porcentaje de pureza >95%