Learn More
7-cloro-1-metil-5-fenil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amina, Mikromol™
Código de producto. 17991796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17991796 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17991796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0136.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-1-metil-5-fenil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
CAS 448950-89-8
Nombres de analitos o componentes 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H13 Cl N4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Alprazolam Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3
SMILES Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12
Nombre IUPAC 7-cloro-1-metil-5-fenil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 308.76
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0829 g/mol