Learn More
7-Cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxoquinolina-3-carboxílico, 90%, TRC
Código de producto. 30133423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133423 1 g 1 g
30134491 10 g 10 g
30010880 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3660451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68077-26-9
Fórmula molecular C12 H9 Cl F N O3
Peso molecular (g/mol) 269.66
Sinónimo 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxoxinolinina-3-carboxílico ácido
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0255