Learn More
Ácido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (ácido fluoroquinolónico), Mikromol™
Descripción
Ácido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (ácido fluoroquinolónico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoroquinolonic acid |
| CAS | 86393-33-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluoroquinolonic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H9 Cl F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. A (EP), Ciprofloxacin Imp. A (EP), Enrofloxacin Imp. A (EP), Fluoroquinolonic Acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity A, Enrofloxacin Impurity A, Ciprofloxacin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |