Learn More
7-Cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-quinolina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136710 25 g 25 g
30133787 10 g 10 g
17912965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36513525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86393-33-1
Fórmula molecular C13 H9 Cl F N O3
Peso molecular (g/mol) 281.67
Sinónimo 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Enrofloxacin Imp. A (EP), Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. A (EP), Fluoroquinolonic Acid
Nombre IUPAC 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoroquinolonic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0255
Porcentaje de pureza >95%