Learn More
Ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 133210-96-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. D (EP), Ciprofloxacin Imp. D (EP), Ciprofloxacin USP Related Compound A (AS), Ciprofloxacin USP RC A (AS), 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Related Compound A, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity D, Ciprofloxacin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClN3O3/c18-13-8-14-11(7-15(13)20-5-3-19-4-6-20)16(22)12(17(23)24)9-21(14)10-1-2-10/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(cc3C1=O)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |