Learn More
Dicloruro de 7-cloro-1,3-naftalenodisulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonyl Dichloride |
| CAS | 115102-33-5 |
| Fórmula molecular | C10H5Cl3O4S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonyl Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5Cl3O4S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,14)15)5-10(9(6)4-7)19(13,16)17/h1-5H |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=C(S(=O)(Cl)=O)C=C2S(=O)(Cl)=O)C2=C1 |
| Nombre IUPAC | Dicloruro de 7-cloronaftaleno-1,3-disulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.87 |