Learn More
Ácido 7-cloro-1,3-naftalenodisulfónico, TRC
Código de producto. 30349898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30349898 1 g
1 options
Código de producto. 30349898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5878801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid
CAS 102878-16-0
Fórmula molecular C24 H46 O11
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 510.615
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.304