Learn More
7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-tiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thionordiazepam |
| CAS | 4547-02-8 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl N2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2H-1,4-Benzodiazepine-2-thione, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-, 7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, 1,3-Dihydro-7-chloro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, Demethylsulazepam, 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2S/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | Clc1ccc2NC(=S)CN=C(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepina-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.7792 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0331 |